Print…
Ácido 4-Amino-m-toluico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-methylbenzoic acid
B24579.06 B24579.14
B24579.06EA 89.3 EUR
B24579.06 B24579.14
Ácido 4-Amino-m-toluico 98%
Ácido 4-Amino-m-toluico
Purity: 98% CAS No.: 2486-70-6 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 169-171° Beilstein Reference: 2802615
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 340 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007736
Número CAS: 2486-70-6
EINECS: 219-629-9