Ácido 3-Amino-o-toluico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Amino-2-methylbenzoic acid
B24947.06
B24947.14
B24947.06EA
35.2
EUR
B24947.06
B24947.14
Ácido 3-Amino-o-toluico 98%
Ácido 3-Amino-o-toluico
Purity: 98%
CAS No.: 52130-17-3
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 185-188°
Beilstein Reference: 2803090
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 185…188 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075026 Número CAS: 52130-17-3 |