6-Methylanthranil acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Amino-6-methylbenzoic acid
A15187.06
A15187.14
A15187.22
A15187.06EA
81.7
EUR
A15187.06
A15187.14
A15187.22
6-Methylanthranil acid 98%
6-Methylanthranil acid
Purity: 98%
CAS No.: 4389-50-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 127° dec.
Beilstein Reference: 2803391
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Ponto de ebulição: 315 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 127 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007809 Número CAS: 4389-50-8 |