Print…
Ácido 5-Metilantranilico 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
L01513.06 L01513.14
L01513.06EA 120 EUR
L01513.06 L01513.14
Ácido 5-Metilantranilico 97%
Ácido 5-Metilantranilico
Purity: 97% CAS No.: 2941-78-8 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 1101527
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 317 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼ 175 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007909
Número CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3