Print…
3-Methylanthranil acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
B24230.03 B24230.06
B24230.03EA 21.7 EUR
B24230.03 B24230.06
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Purity: 98% CAS No.: 4389-45-1 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 174-177° Beilstein Reference: 2359694
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 315 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 174…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007745
Número CAS: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2