Ácido p-Toluico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Methylbenzoic acid, 4-Toluic acid
A11506.0B
A11506.0I
A11506.30
A11506.0BEA
115
EUR
A11506.0B
A11506.0I
A11506.30
Ácido p-Toluico ≥98%
Ácido p-Toluico
Purity: 98%
CAS No.: 99-94-5
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 181°(357°F)
Melting Point: 178-182°
Boiling Point: 274°
Beilstein Reference: 507600
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002565
Fórmula:
C₈H₈O₂ Ponto de ebulição: 274 °C Ponto de Fusão: 178…182 °C Densidade: 1,06 Ponto de Inflamação: 181 °C (357 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002565 Número CAS: 99-94-5 EINECS: 202-803-3 Merck Index: 14,9535 |