Print…
Ácido p-Toluico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methylbenzoic acid, 4-Toluic acid
139060010 139061000 139062500
ACRO139060010EA 124 EUR
ACRO139060010 ACRO139061000 ACRO139062500
Ácido p-Toluico 98%
Ácido p-Toluico
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de ebulição: 274…275 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 179…182 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002565
Número CAS: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Merck Index: 12,09673
Encomendar
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
Elemental Analysis 41.2 to 46.4 % (O)