Print…
4-Isopropylbenzoic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
412800050 412800250
ACRO412800050EA 44.3 EUR
ACRO412800050 ACRO412800250
4-Isopropylbenzoic acid 98+%
4-Isopropylbenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 272 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 116…120 °C
Densidade: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002564
Número CAS: 536-66-3
EINECS: 208-642-5
Merck Index: 12,02684
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
HPLC ≥98.0 %