Print…
Ácido 4-terc-Butilbenzoico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(tert-Butyl)benzoic acid
A13997.30 A13997.0B A13997.0I
A13997.30EA 28.2 EUR
A13997.30 A13997.0B A13997.0I
Ácido 4-terc-Butilbenzoico ≥99%
Ácido 4-terc-Butilbenzoico
Purity: 99+% CAS No.: 98-73-7 Molecular Formula: C11H14O2 Formula Weight: 178.23 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 164-168° Boiling Point: 280° dec. Beilstein Reference: 607545 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002563
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Peso Molecular: 178.23 g/mol
Ponto de ebulição: 280 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 164…168 °C
Densidade: 0.6 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C (356 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002563
Número CAS: 98-73-7
EINECS: 202-696-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III