Print…
Ácido m-Toluico para síntese
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3-Methylbenzoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21902.0250 8.21902.1000
8.21902.0250EA 34 EUR
8.21902.0250 8.21902.1000
Ácido m-Toluico para síntese
Ácido m-Toluico
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 263
Ponto de Fusão: 108…111 °C
Densidade: 1.054 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002523
Número CAS: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673
Encomendar
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 108 - 111 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Flash Point 150 °C
pH 3.4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 500 °C