Ácido m-Toluico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Methylbenzoic acid
A13785.0B
A13785.0I
A13785.30
A13785.0BEA
88.7
EUR
A13785.0B
A13785.0I
A13785.30
Ácido m-Toluico ≥99%
Ácido m-Toluico
Purity: 99%
CAS No.: 99-04-7
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 108-110°
Boiling Point: 263°
Beilstein Reference: 970526
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002523
Fórmula:
C₈H₈O₂ Ponto de ebulição: 263 °C Ponto de Fusão: 108…110 °C Densidade: 1,050 Ponto de Inflamação: 150 °C (302 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002523 Número CAS: 99-04-7 EINECS: 202-723-9 Merck Index: 14,9535 |