Print…
Ácido m-Toluico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
139050010 139050050 139051000
ACRO139050010EA 86.6 EUR
ACRO139050010 ACRO139050050 ACRO139051000
Ácido m-Toluico 99%
Ácido m-Toluico
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de ebulição: 263 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 108…112 °C
Densidade: 1,054 g/cm³
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002523
Número CAS: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673
Encomendar
Appearance Light yellow to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %