o-Toluic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13856.0B
A13856.30
A13856.0BEA
80
EUR
A13856.0B
A13856.30
o-Toluic acid ≥98%
o-Toluic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 118-90-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 148°(298°F)
Odour: Aromatic
Boiling Point: 258-259°
Beilstein Reference: 1072103
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002477
Fórmula:
C₈H₈O₂ Ponto de ebulição: 258…259 °C Ponto de Fusão: 103…106 °C Densidade: 1,060 Ponto de Inflamação: 148 °C (298 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002477 Número CAS: 118-90-1 EINECS: 204-284-9 Merck Index: 14,9535 |