o-Toluic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
139040010
139040050
139041000
ACRO139040010EA
97
EUR
ACRO139040010
ACRO139040050
ACRO139041000
o-Toluic acid 98+%
o-Toluic acid
Fórmula:
C₈H₈O₂ Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 103…105 °C Densidade: 1,2555 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 148 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002477 Número CAS: 118-90-1 EINECS: 204-284-9 Merck Index: 12,09673 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 102 to 106 °C |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |