Print…
4-Hidroxibenzilacetona 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
176470500 176472500
ACRO176470500EA 79.1 EUR
ACRO176470500 ACRO176472500
4-Hidroxibenzilacetona 99+%
4-Hidroxibenzilacetona
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 292 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002394
Número CAS: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %