Print…
2-Metoxifenilacetona ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-(2-Methoxyphenyl)propan-2-one
B24495.03 B24495.06
B24495.03EA 35.9 EUR
B24495.03 B24495.06
2-Metoxifenilacetona ≥98%
2-Metoxifenilacetona
Purity: 98+% CAS No.: 5211-62-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5250 Boiling Point: 128-131°/11mm Beilstein Reference: 2502308 MDL No.: MFCD00008770
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 128…131 °C (11 mmHg)
Densidade: 1,062
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008770
Número CAS: 5211-62-1
EINECS: 226-008-6