Print…
Acetofenona, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
42163-1ML-F 42163-5ML-F
42163-1ML-FEA 43.6 EUR
42163-1ML-F 42163-5ML-F
Acetofenona, Supelco®
Acetofenona
Fórmula: C₈H₈O
Ponto de ebulição: 201,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008724
Número CAS: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fbc7470b27331968dcb462822d5243913e62135&vid=f05fb0fb18a3ddb8655d7f0afe1f507b340ce6ba&prid=web&clid=SAPDAM