Acetofenona ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12727.AP
A12727.0F
A12727.0D
A12727.APEA
34.8
EUR
A12727.AP
A12727.0F
A12727.0D
Acetofenona ≥99%
Acetofenona
Purity: 99%
CAS No.: 98-86-2
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5325
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 201-203°
Merck Reference: 14,73
MDL No.: MFCD00008724
Fórmula:
C₈H₈O Ponto de ebulição: 201…203 °C Ponto de Fusão: 19…20 °C Densidade: 1,030 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008724 Número CAS: 98-86-2 EINECS: 202-708-7 UN: 3334 ADR: 9, Merck Index: 14,73 |