Isobutirofenona ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Isopropyl phenyl ketone, 2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Phenyl isopropyl ketone, α-Methylpropiophenone
B24628.14
B24628.22
B24628.14EA
41.7
EUR
B24628.14
B24628.22
Isobutirofenona ≥97%
Isobutirofenona
Purity: 97%
CAS No.: 611-70-1
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 84°(184°F)
Refractive Index: 1.5170
Melting Point: 1°
Boiling Point: 217°
MDL No.: MFCD00008917
Fórmula:
(C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂ Peso Molecular: 148.2 g/mol Ponto de ebulição: 217 °C Ponto de Fusão: 1 Densidade: 0.988 Ponto de Inflamação: 84 °C (184 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008917 Número CAS: 611-70-1 EINECS: 210-275-0 |