Propiofenona ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Phenyl ethyl ketone, Ethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-1-propanone
A15140.0E
A15140.22
A15140.36
A15140.0EEA
234
EUR
A15140.0E
A15140.22
A15140.36
Propiofenona ≥99%
Propiofenona
Purity: 99%
CAS No.: 93-55-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5260
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 217-218°
Beilstein Reference: 606215
Merck Reference: 14,7830
MDL No.: MFCD00009309
Fórmula:
C₆H₅C(O)CH₂CH₃ Ponto de ebulição: 217…218 °C Ponto de Fusão: 17…18 °C Densidade: 1,008 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009309 Número CAS: 93-55-0 EINECS: 202-257-6 Merck Index: 14,7830 |