Print…
Propiofenona 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Phenyl ethyl ketone, Ethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-1-propanone
131540010 131542500 131540025
ACRO131540010EA 87.6 EUR
ACRO131540010 ACRO131542500 ACRO131540025
Propiofenona 99%
Propiofenona
Fórmula: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
Ponto de ebulição: 218 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009309
Número CAS: 93-55-0
EINECS: 202-257-6
Merck Index: 12,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796cda47787bc1a939c0285780228746da70cd03&vid=b0290578193d65d6b598ec25da82aff9335f1d45&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %