Dodecanophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Laurophenone
L02014.14
L02014.22
L02014.14EA
64.4
EUR
L02014.14
L02014.22
Dodecanophenone ≥97%
Dodecanophenone
Purity: 97%
CAS No.: 1674-38-0
Molecular Formula: C18H28O
Formula Weight: 260.42
Melting Point: 44-46°
Boiling Point: 201-202°/9mm
MDL No.: MFCD00008967
Fórmula:
C₆H₅C(O)(CH₂)₁₀CH₃ Ponto de ebulição: 201…202 °C (9 mmHg) Ponto de Fusão: 44…46 °C Densidade: 0,9045 g/cm³ (41.5 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008967 Número CAS: 1674-38-0 EINECS: 216-818-8 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...