Butirofenona ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A11345.14
A11345.18
A11345.30
A11345.14EA
37.5
EUR
A11345.14
A11345.18
A11345.30
Butirofenona ≥99%
Butirofenona
Purity: 99%
CAS No.: 495-40-9
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5195
Odour: Characteristic
Melting Point: 11-13°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 508305
MDL No.: MFCD00009397
Fórmula:
C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃ Ponto de ebulição: 222 °C Ponto de Fusão: 11…13 °C Densidade: 1,021 Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009397 Número CAS: 495-40-9 EINECS: 207-799-7 |