Print…
Bombas de tambor, AccuOne e EnergyOne
Fornecedor: BURKLE
5900-1100 5900-1050 5900-1070 5900-2050 5900-2070 5900-2100
300-0086EA 790 EUR
300-0086 300-0084 300-0085 300-0087 300-0088 300-0089
Bombas de tambor, AccuOne e EnergyOne
Bombas Bombas de Tambor
As bombas AccuOne e EnergyOne com o sistema híbrido exclusivo asseguram um enchimento rápido, flexível e prático. Equipadas com dois sistemas de alimentação de energia diferentes: AccuOne, alimentado por uma bateria recarregável de desempenho elevado ou EnergyOne, com um cabo de alimentação para ligação direta à rede elétrica. A AccuOne e a EnergyOne foram concebidas para aplicações nas quais é possível adicionar mesmo as quantidades mais reduzidas de líquido em pequenos recipientes com aberturas estreitas. São feitas de materiais de alta qualidade, de PP, PTFE e de Hastelloy C, para assegurar uma excelente resistência a produtos químicos. Isto também as torna adequadas para a dispensação de ácidos e bases.
  • Sistema híbrido exclusivo – a bateria recarregável e a unidade de alimentação elétrica são intercambiáveis
  • O painel tátil possui um teclado de película protegido contra a entrada de pó, sujidade e água
  • Excelente capacidade de bombeamento e de drenagem residual
  • Um acionamento para várias estações de bomba
  • Excelente resistência a produtos químicos
A bateria recarregável ou a unidade de alimentação elétrica estão equipadas com um fecho por lingueta e são amovíveis. Podem ser substituídas de modo rápido e simples. Assim, a AccuOne também pode ser operada com a unidade de cabo de alimentação e a EnergyOne pode ser operada com a bateria recarregável. Com uma bateria recarregável de substituição disponível como acessório, o utilizador nunca tem de esperar pelo carregamento. O acionamento também pode ser desconectado rápida e facilmente da estação da bomba por meio de um fecho por lingueta.
AccuOne
Bateria recarregável de iões de lítio, de última geração
Disponibilidade de bateria de reserva para substituição
Até 600 litros de volume de débito por cada carga da bateria
EnergyOne
Duração de enchimento ilimitada
Disponível opcionalmente com unidade de alimentação elétrica ou bateria recarregável (disponível como acessório)
Com unidade de alimentação elétrica e cotovelo de descarga fixo
The barrel pump driven by rechargeable battery, AccuOne, features a unique new hybrid system with complete flexibility and independence from the electrical network. A powerful light rechargeable battery with the latest next generation lithium-ion technology, without memory effect, with auto-stop function before deep discharge.