Print…
Toalhetes para salas brancas, de Polynit
Fornecedor: CONTEC
PN-1818 PN-1212 PN-99 PN-44 LWPN0003
115-2390EA 110 EUR
115-2390 115-2144 CONTPN-99 CONTPN-44 CONTLWPN0003
Toalhetes para salas brancas, de Polynit
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Seco
Polynit wipes are made of 100% knitted textured polyester with knife cut edges for a very soft wipe.
  • Laundered knitted 100% polyester fabric for extremely low levels of particles and fibres
  • Soft edge is ideal for use on surfaces which are vulnerable to scratching
  • 100% knitted polyester is compatible with many solvents
  • Durable fabric is abrasion and chemical resistant
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
O toalhete apresenta uma libertação de partículas e de resíduos de extraíveis excepcionalmente baixa e possui uma boa capacidade de absorção. É, assim, ideal para tarefas gerais de limpeza, para a limpeza das superfícies exteriores de produtos e para a limpeza de superfícies interiores.
Recommended for ISO Class 5 – 6 environments.
Cor: branco