Print…
4-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene
A10718.14 A10718.22
A10718.14EA 79.5 EUR
A10718.14 A10718.22
4-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
4-Bromo-3-nitrotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 5326-34-1 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 29-32° Boiling Point: 96°/1mm Beilstein Reference: 1945925 MDL No.: MFCD00024180
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de ebulição: 96 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Densidade: 1,578
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024180
Número CAS: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6