2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14865.14
A14865.22
A14865.14EA
64.8
EUR
A14865.14
A14865.22
2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98%
2-Bromo-4-nitrotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 7745-93-9
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1941232
Fórmula:
C₇H₆BrNO₂ Ponto de ebulição: 175 °C (38 mmHg) Ponto de Fusão: 74…78 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007195 Número CAS: 7745-93-9 EINECS: 231-809-9 |