Print…
α-Bromo-4-nitrotoluene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
A15236.14 A15236.22 A15236.36
A15236.14EA 41.9 EUR
A15236.14 A15236.22 A15236.36
α-Bromo-4-nitrotoluene ≥97%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Purity: 97+% CAS No.: 100-11-8 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 742796 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007373
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de ebulição: 304 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 97…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007373
Número CAS: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II