Print…
α-Bromo-4-nitrotoluene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
128530250 128531000 128535000
ACRO128530250EA 37.8 EUR
ACRO128530250 ACRO128531000 ACRO128535000
α-Bromo-4-nitrotoluene 99%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de ebulição: 304 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007373
Número CAS: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥98.5 %