Print…
α-Bromo-2-nitrotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-o-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, alpha-Bromo-2-nitrotoluene, 2-Nitrobenzyl bromide
A13127.06 A13127.14 A13127.22
A13127.06EA 54.2 EUR
A13127.06 A13127.14 A13127.22
α-Bromo-2-nitrotoluene ≥98%
α-Bromo-2-nitrotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 3958-60-9 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-48° Beilstein Reference: 638991 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007184
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Peso Molecular: 216.03 g/mol
Ponto de Fusão: 45…48 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007184
Número CAS: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
UN: 3261
ADR: 8 II