Print…
α-Bromo-2-nitrotoluene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-o-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, alpha-Bromo-2-nitrotoluene, 2-Nitrobenzyl bromide
148310050 148310250
ACRO148310050EA 41.5 EUR
ACRO148310050 ACRO148310250
α-Bromo-2-nitrotoluene 97%
α-Bromo-2-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Peso Molecular: 216.03 g/mol
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007184
Número CAS: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥96.0 %