2-Bromo-5-fluorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11112.14
A11112.22
A11112.06
A11112.14EA
66.5
EUR
A11112.14
A11112.22
A11112.06
2-Bromo-5-fluorotoluene ≥98%
2-Bromo-5-fluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 452-63-1
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 1859121
MDL No.: MFCD00017921
Fórmula:
C₇H₆BrF Ponto de ebulição: 169…170 °C Densidade: 1,495 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017921 Número CAS: 452-63-1 EINECS: 207-203-5 UN: 1993 ADR: 3,III |