Print…
Colheres de amostragem, estéreis, Corning® Gosselin™
Fornecedor: Corning
CUIG-01 CUIP-01
215-2295EA 595 EUR
215-2295 215-2294
Colheres de amostragem, estéreis, Corning® Gosselin™
Colheres
PS, branco. Colheres de amostragem para colher de pequenas quantidades de amostras.
  • Para pós, grânulos e líquidos
  • Aprovado para contacto com alimentos: material em conformidade com a norma EC N°1935/2004
  • Disponíveis em dois tamanhos; ambos esterilizados e embalados individualmente
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904