Print…
Cortador de vidro
Fornecedor: BOCHEM
12250 12251
BOCH12250EA 105 EUR
BOCH12250 BOCH12251
Cortador de vidro
Sistemas de corte
Cabo de plástico com lâmina de metal endurecido.
  • Corte limpo e preciso
  • Lâminas de metal endurecido de substituição
  • Lâmina fácil de mudar
Comprimento 180 mm, dimensões de lâmina 40 × 18 mm.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable