4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
A15942.06
A15942.14
A15942.22
A15942.06EA
52.5
EUR
A15942.06
A15942.14
A15942.22
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 402-43-7
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 2045666
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000398
Fórmula:
C₇H₄BrF₃ Ponto de ebulição: 154…155 °C Densidade: 1,630 Ponto de Inflamação: 60 °C (140 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000398 Número CAS: 402-43-7 EINECS: 206-943-6 UN: 1993 ADR: 3,III |