Print…
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
166670050 166670250
ACRO166670050EA 48 EUR
ACRO166670050 ACRO166670250
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Ponto de ebulição: 154…155 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,6 g/cm³
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000398
Número CAS: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %