Print…
Acetonitrilo 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
84533.550EA 0 EUR
84533.550 84533.460 84533.950
Acetonitrilo 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
Acetonitrilo
Fórmula: H₃CCN
Peso Molecular: 41.05 g/mol
Ponto de ebulição: 81.6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45,7 °C
Densidade: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 5 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.02 %