2-Bromo-4-fluorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
A12792.06
A12792.14
A12792.22
A12792.06EA
41.6
EUR
A12792.06
A12792.14
A12792.22
2-Bromo-4-fluorotoluene ≥98%
2-Bromo-4-fluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 1422-53-3
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1859038
MDL No.: MFCD00040828
Fórmula:
C₇H₆BrF Peso Molecular: 189.03 g/mol Ponto de ebulição: 170…172 °C Densidade: 1.526 Ponto de Inflamação: 64 °C (147 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040828 Número CAS: 1422-53-3 EINECS: 215-830-0 |