4-Bromo-2-fluorotoluene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15891.06
A15891.14
A15891.22
A15891.06EA
31
EUR
A15891.06
A15891.14
A15891.22
4-Bromo-2-fluorotoluene ≥99%
4-Bromo-2-fluorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 51436-99-8
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5290
Boiling Point: 66-68°/8mm
Beilstein Reference: 1859028
MDL No.: MFCD00013551
Fórmula:
C₇H₆BrF Ponto de ebulição: 66…68 °C (8 mmHg) Densidade: 1,492 Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013551 Número CAS: 51436-99-8 EINECS: 257-201-3 |