3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzotrifluoride
A14724.14
A14724.22
A14724.36
A14724.14EA
34.5
EUR
A14724.14
A14724.22
A14724.36
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 401-78-5
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Aromatic
Boiling Point: 151-152°
Beilstein Reference: 1449557
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000380
Fórmula:
C₇H₄BrF₃ Ponto de ebulição: 151…152 °C Ponto de Fusão: 37,5…39 °C Densidade: 1,613 Ponto de Inflamação: 59 °C (138 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000380 Número CAS: 401-78-5 EINECS: 206-932-6 UN: 1993 ADR: 3,III |