Print…
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromobenzotrifluoride
A10134.14 A10134.22 A10134.36
A10134.14EA 45.1 EUR
A10134.14 A10134.22 A10134.36
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4820
Odor: Aromatic
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 1945750
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Ponto de ebulição: 167…168 °C
Densidade: 1,662
Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000373
Número CAS: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III