α-Bromo-4-fluorotoulene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 459-46-1
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Pungent
Boiling Point: 84-85°/15mm
Beilstein Reference: 636507
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000359
Fórmula:
C₇H₆BrF Ponto de ebulição: 84…85 °C (15 mmHg) Densidade: 1,530 Ponto de Inflamação: 66 °C (150 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000359 Número CAS: 459-46-1 EINECS: 207-291-5 UN: 3265 ADR: 8,II |