Print…
α-Bromo-4-fluorotoulene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
197970050 197970250
ACRO197970050EA 37 EUR
ACRO197970050 ACRO197970250
α-Bromo-4-fluorotoulene 97%
α-Bromo-4-fluorotoulene
Fórmula: C₇H₆BrF
Ponto de ebulição: 85 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,517 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000359
Número CAS: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5464 to 1.5484 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %