α-Bromo-3-fluorotoulene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
α-Bromo-3-fluorotoluene, α-Bromo-m-fluorotoulene, alpha-Bromo-m-fluorotoulene, 1-(Bromomethyl)-3-fluorobenzene, m-Fluorobenzyl bromide, 3-Fluorobenzyl bromide
A15446.18
A15446.06
A15446.14
A15446.18EA
213
EUR
A15446.18
A15446.06
A15446.14
α-Bromo-3-fluorotoulene ≥98%
α-Bromo-3-fluorotoulene
Purity: 98%
CAS No.: 456-41-7
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5460
Odour: Pungent
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 636503
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000340
Fórmula:
C₇H₆BrF Ponto de ebulição: 200 °C Densidade: 1,546 Ponto de Inflamação: 91 °C (196 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000340 Número CAS: 456-41-7 EINECS: 207-263-2 UN: 3265 ADR: 8,II |