Print…
α-Bromo-3-fluorotoulene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-3-fluorotoluene, α-Bromo-m-fluorotoulene, alpha-Bromo-m-fluorotoulene, 1-(Bromomethyl)-3-fluorobenzene, m-Fluorobenzyl bromide, 3-Fluorobenzyl bromide
119400250 119400050
ACRO119400250EA 96.8 EUR
ACRO119400250 ACRO119400050
α-Bromo-3-fluorotoulene 95%
α-Bromo-3-fluorotoulene
Fórmula: C₇H₆BrF
Ponto de ebulição: 88 °C (20 mmHg)
Densidade: 1,541 g/cm³
Ponto de Inflamação: 61 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000340
Número CAS: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %