α-Bromo-2-fluorotoulene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
A12692.09
A12692.18
A12692.09EA
44.7
EUR
A12692.09
A12692.18
α-Bromo-2-fluorotoulene ≥98%
α-Bromo-2-fluorotoulene
Purity: 98%
CAS No.: 446-48-0
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Pungent
Boiling Point: 84-85°/15mm
Beilstein Reference: 1099894
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000324
Fórmula:
C₇H₆BrF Peso Molecular: 189.03 g/mol Ponto de ebulição: 84…85 °C (15 mmHg) Densidade: 1.567 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000324 Número CAS: 446-48-0 EINECS: 207-169-1 UN: 3265 ADR: 8 II |