Print…
α-Bromo-2-fluorotoulene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
197960050 197960250
ACRO197960050EA 30.5 EUR
ACRO197960050 ACRO197960250
α-Bromo-2-fluorotoulene 98%
α-Bromo-2-fluorotoulene
Fórmula: C₇H₆BrF
Peso Molecular: 189.03 g/mol
Ponto de ebulição: 84…85 °C (15 mmHg)
Densidade: 1.567 g/cm³
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000324
Número CAS: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %