Print…
α-Bromo-2,6-difluorotoluene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
A17434.06 A17434.14
A17434.06EA 64.9 EUR
A17434.06 A17434.14
α-Bromo-2,6-difluorotoluene ≥97%
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Purity: 97+% CAS No.: 85118-00-9 Molecular Formula: C7H5BrF2 Formula Weight: 207.02 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Beilstein Reference: 2083943 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000329
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Peso Molecular: 207.02 g/mol
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Densidade: 1.600
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000329
Número CAS: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 1759
ADR: 8 III