Print…
α-Bromo-2,6-difluorotoluene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
303570050 303570250
ACRO303570050EA 63.6 EUR
ACRO303570050 ACRO303570250
α-Bromo-2,6-difluorotoluene 97%
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Peso Molecular: 207.02 g/mol
Ponto de Fusão: 51…55 °C
Densidade: 1.6
Ponto de Inflamação: >109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000329
Número CAS: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 1759
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥96.0 %