2,4-Difluorobenzyl bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15213.06
A15213.14
A15213.06EA
61.9
EUR
A15213.06
A15213.14
2,4-Difluorobenzyl bromide ≥98%
2,4-Difluorobenzyl bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 23915-07-3
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 42-43°/1mm
Beilstein Reference: 4177539
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011649
Fórmula:
C₇H₅BrF₂ Ponto de ebulição: 42…43 °C (1 mmHg) Densidade: 1,613 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011649 Número CAS: 23915-07-3 EINECS: 245-938-3 UN: 1760 ADR: 8,III |